Strömungswächter Sondermodell STB 10708 Abmessung: Länge Sensor 55mm / Prozessanschluss Triclamp Durchmesser 50 ,5mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1..100 / Öl 2…200 Mediumtemperatur °C: -20…+85 Zone: 1 Ex-Zeichen: II 2G EEx ib IIC T6 Zulassung: TÜV 1 * 1 ST
Catalog # EGEES10708
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together