Strömungswächter Typ STS 102 S Abmessung: Fühlerlänge 16 mm, Gewindelänge 15mm, Ausführung G ½ Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…100 / Öl 3…200 Mediumtemperatur °C: -20…+60 Zone: 0 Ex-Zeichen: II 1/2 G Ex ia IIC T6 Zulassung : TÜV 98 ATEX 1298 X Umgeb 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11165
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together