Füllstandsenosr KGFR 100 WO Betriebsspannung [V] 20...250 AC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz - Überstromausläsung [mA] - Verpolungsschutz - Spannungsabfall [V] 8 AC Mindestlaststrom [mA] 5 Stromaufnahme [mA] 2,5 Schaltfrequenz [Hz] 10 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP20010
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together