DYSON AIRBLADE TAP AB09 KURZER AUSLAUF Glattes Edelstahlgehäuse Trocknungszeit 12 Sekunden nach Messmethode NSF-Norm P335 Dyson Digital Motor V4 mit 90.000 U/min (1600 Watt) Stromversorgung: 220V/7A/50Hz Abmessungen (mm) H 159 x B 259 x T 281 Gewicht 1 * 1 ST
Catalog # TREN25986-01
Supplier: TRENKA
Frequently Bought Together