ContactUsLinkComponent
Multi RAE Lite PID/O2/UEG/H2S/SO/SO2 inkl. Internes Wireless Modem 868 MHz 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemis 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R3E321
Supplier:  RAE SYSTEMS
Multi RAE Lite PID/O2/UEG/H2S/SO/SO2 inkl. Internes Wireless Modem 868 MHz 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemis 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R3E321
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together