SDI 852/2 GAPP Magnetisch-Induktiver Durchflussmesser Arbeitsbereich [l/min] 0,2...80 Messwertabweichung 0...10l/min <_ 0,2l/min 10,1...80l/min <_2% vom Messwert Rohraussendurchmesser [mm] 15 Rohranschluss schneidringverschaubung für Stahlrohre nach 1 * 1 ST
EGEEP11321
Frequently Bought Together