ContactUsLinkComponent
Näherungsschalter ID 080 GSOP 10 Meter Ausführung: DC PNP, Durchmesser 80 mm Nennschaltabstand mm: 55 nicht bündig Möglicher Einstellbereich mm: 25…80 Ausgang: PNP Wechsler Betriebsspannung V: 10…55 DC Schaltstrom mA: 400 Kurzschlussschutz: JA Verpol 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31265/10M
Näherungsschalter ID 080 GSOP 10 Meter Ausführung: DC PNP, Durchmesser 80 mm Nennschaltabstand mm: 55 nicht bündig Möglicher Einstellbereich mm: 25…80 Ausgang: PNP Wechsler Betriebsspannung V: 10…55 DC Schaltstrom mA: 400 Kurzschlussschutz: JA Verpol 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31265/10M
Frequently Bought Together