ContactUsLinkComponent
LATZHOSE DECONTEX CONCEPT 2810 ROT L mit Bundweitenverstellung Norm: EN 14605 Typ 4, EN 1149, EN 14116 Lieferbare Größen: L - XXL (M und XXXL auf Anfrage) Übergrößenzuschlag: Gr. XL + 5%, Gr. XXL + 10%, Gr. XXXL + 15% 1 * 1 ST
Catalog # KNDA77201/L
LATZHOSE DECONTEX CONCEPT 2810 ROT L mit Bundweitenverstellung Norm: EN 14605 Typ 4, EN 1149, EN 14116 Lieferbare Größen: L - XXL (M und XXXL auf Anfrage) Übergrößenzuschlag: Gr. XL + 5%, Gr. XXL + 10%, Gr. XXXL + 15% 1 * 1 ST
Catalog # KNDA77201/L
Frequently Bought Together