ppbRAE 3000 PGM-7340 9,8 eV Lampe Hauptmerkmale o Bewährte PID-Technologie Sensordaten: Lampentyp 9,8 eV (austauschbar auf Type 10,6eV oder 11,7eV) Bereich / Auflösung / Reaktionszeit T90 0,01ppm bis 5000ppm / Auflösung 10ppb / Reaktionszeit ca. 2 Se 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-C316-000
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together