ContactUsLinkComponent
IGMP 08 GSP Induktiver Sensor Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Kurzschlussschutz - Überstromauslösung [mA] 230 Verpolungsschutz - Spannungsabfall max. [V] 2 Mindestlaststrom [mA] - Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 1000 Umg 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31148
IGMP 08 GSP Induktiver Sensor Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Kurzschlussschutz - Überstromauslösung [mA] 230 Verpolungsschutz - Spannungsabfall max. [V] 2 Mindestlaststrom [mA] - Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 1000 Umg 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31148
Frequently Bought Together