Opto Zwischenverstärker Sender ULLS030VS Abmessung: M30x1,5 / Länge Gewinde 60 mm / Länge gesamt 80 mm Funktion: Sender Reichweite max. m: 6 Umgebungstemperatur °C: -20…+70 Blickwinkel °: 90 EMV-Klasse: A Werkstoff: Ms-Ni Schutzart: IP 67 Lichtleitka 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP50003
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together