LNZ 450 GR-EX22 Luftstromwächter Ausführung: G1/2, Abmessung: Sensorlänge inkl. Gewinde 48 mm Ausgang: Relais, Wechsler Ex-Zeichen: II 3D IP 65 T90C X Betriebsspannung V: 24 DC +-20% Stromaufnahme mA: 80 Schaltspannung V: 250 AC / 60 DC Schaltstrom 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11305
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together