ContactUsLinkComponent
Multi RAE Lite PID/O2/UEG/CO/H2S/NO2 Transportkoffer inkl. Zubehör 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer O2- 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R5E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Multi RAE Lite PID/O2/UEG/CO/H2S/NO2 Transportkoffer inkl. Zubehör 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer O2- 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R5E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together