ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite O2/IR-UEG/CO/H2S, Transportkoffer 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: Infrarot UEG Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B40012E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite O2/IR-UEG/CO/H2S, Transportkoffer 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: Infrarot UEG Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B40012E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together