AREA Wireless Bereichsüberwachung PID / UEG / O2, Ex Zone 2 Der AreaRAE Steel ist ein drahtloses Multigas-Messgerät mit ATEX-Zertifizierung. Es ist ein robustes, tragbares und wetterfestes Gerät in einem,, geschweißten,, Edelstahlgehäuse und damit be 1 * 1 ST
Catalog # RAES038-A100-150
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together