1-Kanal-DMS-Messsystem SAT37.1.61.A Versorgung: 230V AC Messbereich: 0,5 - 3,3 mV/V Grenzwerte: 4-fach Optokoppler 2-fach Relais Schnittstelle: RS232 Analogausgang: 0/4-20mA DC Hilfsspannung: 24V DC / max. 20mA 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSAT37.1.61.A4
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together