ContactUsLinkComponent
Kühlblockthermostat TK23 für 2 Blöcke, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. -16C... +90C, Temperatur-Einstellbereich -10C... +95C, Kapa zität 2 Wechselblöcke, Elektr. Heiz- / Kühl-Leistung 130 W, Elektr. Anschluss 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
  HAEP980823001
Kühlblockthermostat TK23 für 2 Blöcke, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. -16C... +90C, Temperatur-Einstellbereich -10C... +95C, Kapa zität 2 Wechselblöcke, Elektr. Heiz- / Kühl-Leistung 130 W, Elektr. Anschluss 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
  HAEP980823001
Frequently Bought Together