Näherungsschalter IGM 108 GSP Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [A] 200 Kurzschlussschutz - Überstromauslösung [mA] 250 Verpolungsschutz - 'Spannungsabfall max. [V] 105 Reststrom - Stromaufnahme (unbetätigt) [mA] 1 Schaltfrequenz [Hz] 200 U 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31111
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together