ContactUsLinkComponent
Luftstromwächter LG 518 GA Erfassungsbereich [m/s] 0,5...15 Schaltstrom [A] - Last RL [Omega] 200...500 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 70 Umgebungstemperatur [°C] -20...+70 Temperaturgradient [K/min] 200 Bereitschaftszeit typ. 1 * 1 ST
  EGEEP11240
Luftstromwächter LG 518 GA Erfassungsbereich [m/s] 0,5...15 Schaltstrom [A] - Last RL [Omega] 200...500 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 70 Umgebungstemperatur [°C] -20...+70 Temperaturgradient [K/min] 200 Bereitschaftszeit typ. 1 * 1 ST
  EGEEP11240
Frequently Bought Together