Ansatztisch LA60, 60 x 80 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, gerundet zum Anbau an Schreibtisch, Ansatztisch mit Stützfu ß in weiß, Arbeitshöhe 68 - 85 cm , Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVLA60/6/W
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together