ContactUsLinkComponent
Regal/Türen 6770 WE, 5 OH, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 2 OH, Öffnungswinkel 270°, absc hließbar, Zweipunktverriegelung, Wellengriff WE, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anl 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV6770/N/N/WE
Supplier:  HAMMERBACHER
Regal/Türen 6770 WE, 5 OH, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 2 OH, Öffnungswinkel 270°, absc hließbar, Zweipunktverriegelung, Wellengriff WE, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anl 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV6770/N/N/WE
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together