Hochtemp-Induktiv-Sensor IRHS 040 S250 Ausführung: Quader 40 mm Nennschaltabstand mm: 20 nicht bündig, einstellbar Umgebungstemperatur °C: 0…+250 EMV-Klasse: A Schaltfrequenz Hz: 30 Schutzart: IP 60 Gehäusewerkstoff: Aluminium/Peek Anschlusskabel: M1 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31296
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together