Ex-Strömungswächter STS 102 K Ausführung: G1/2, Länge-Sensorspitze 16mm, Länge Sensor mit Gewinde 31mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…100 / Öl 3…200 Mediumtemperatur °C: -20…+60°C Zone: 0 Ex-Zeichen: II 1/2 Ex ia IIC T6 Zulassung: TÜV 98 ATEX 1298 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11141
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together