MultiRAE Lite PID, O2, UEG, CO, H2S, HCN 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-Ionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor für die untere Explosionsgr 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C17ER020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together