MiniRAE 3000 Monitor Model PGM-7320 059-B117-000 Messbereich: 10,6eV Lampe:0,1 ppm bis 15.000 ppm Messbereich (ohne Verdünnung). Mögliche Lampentypen: 9,8eV, 10,6eV, 11,7eV (je nach Lampentyp ergeben sich unterschiedliche Messbereiche). Voller Zugrif 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-B117-000
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together