VIP Volllederhandschuh 8 Premium-Qualität, hochwertiger Arbeitshandschuh der Spitzenklasse mit hervorragender Passform, Doppelnaht, gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert. Material: Rindvollleder Lederstärke: 1,3 mm Anwendung: für trockene Arbeiten d 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-2290
Supplier: FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together