Strömungswächter Sonderausf. ST 11352 Sonderausführung Strömungswächter Sonderausführung ST 11352 Strömungssensor, 140mm mit Flansch Sensor mit Normflansch verschweißt Ausführung: L = 140 mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…150 / Öl 3…300 Prozessansc 1 * 1 ST
Catalog # EGEEST11352
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together