MultiRAE Lite 5-Gas-Detektor 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: Infrarot Sensor Kohlendioxid, Messbereich: 0-50000ppm (kann durch einen PID-Sensor ersetzt werden, Messbereich: 0-1000ppm) UEG: katatlytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C118E020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together