ContactUsLinkComponent
TRAGBARES DICHTEMEßGERÄT DMA35 - BASISVERSION Meßbereich Dichte: 0 g/cm bis 3 g/cm Temperatur: 0 °C bis 40 °C Viskosität: 0 mPa·s bis 1000 mPa·s Genauigkeit Dichte: 0,001 g/cm ** Temperatur: 0,2 °C Wiederholbarkeit (Standardabweichung) D
  PAAR84138
TRAGBARES DICHTEMEßGERÄT DMA35 - BASISVERSION Meßbereich Dichte: 0 g/cm bis 3 g/cm Temperatur: 0 °C bis 40 °C Viskosität: 0 mPa·s bis 1000 mPa·s Genauigkeit Dichte: 0,001 g/cm ** Temperatur: 0,2 °C Wiederholbarkeit (Standardabweichung) D
  PAAR84138
Frequently Bought Together