Neutron RAE Detektor für Gamma- und Neutronenstrahlung Sensor-Gamma: 3cc CsI (TI) mit Photodiode Sensor-Neutron: 1cc Lil (Eu) mit Photodiode Energiebereich Gamma: 0,06 bis 3,0 MeV Energiebereich Neutron: thermal bis 14 MeV Ansprechzeiten: <=2 Sekunde 1 * 1 ST
Catalog # RAES047-0401-000
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together