Induktiver Sensor Serie IGFW 010 GSP Sonderausführung 5m Kabel Induktiver Näherungssensor IGFW 010 GSP Walzölbeständig, Säurebeständig, 120°C Dauertemperatur Abmessung: M30x1,5 / Länge Gewinde 68mm / Sensorlänge komplett 106mm Nennschaltabstand: 10 m 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30628S
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together