Luftstromwächter STS 215 K Ausführung: G ½, Gewindelänge 29mm, Dornlänge 19mm, Gesamtlänge 63mm Erfassungsbereich: 2…25 m/s Mediumtemperatur: -20…+60°c Zone: 0/20 Ex-Zeichen: II 1D IP67 T100°C / II 1G EEx ia IIC T6 Zulassung: TÜV 02 ATEX 1816 X Berei 1 * 1 ST
Catalog # EGEES11153
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together