Näherungsschalter IGM 005 GSOP Induktiver Näherungsschalter IGM 005 GSOP erhöhte Anforderung Ausführung: DC PNP, M18x1 Metallhülste, Langbauform Nennschaltabstand: 5mm bündig Ausgang: PNP Wechsler Betriebsspannung: 10…48V DC Schaltstrom: 200 mA Schal 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31256
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together