MultiRAE Lite 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: SO2: elektrochemischer Schwefeldioxid-Sensor, Messbereich: 0-20ppm NO2: elektrochemischer Stickstoffdioxid-Sensor, Messbereich: 0-20ppm Cl2: elektrochemischer Chlor-Sensor, Messbereich: 0-50ppm 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA30003569020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together