FMC-10 Single Gas Kontroller Single-Gas-Kontroller zur Überwachung der Gaskonzentration, interne Relais zur Alarmübertragung an externe Alarmmelder. LOW-, HIGH- und Fehler-Relais 4-20mA Ausgang zur Datenprotokollierung Stromversorgung: 230V AC 1 * 1 ST
Catalog # RAESF05-0011-000
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together