Rolladenschrank 90 RE, 5 OH, Korpus: grau / Rolladen: blau, Kunststoff, 90 x 40 x 200, 4 cm (BxTxH), mit Gewichtsausgleich, Zwischen griffleiste, abschließbar, Relinggriff RE, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anlieferz 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSET90/5/B
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together