Schreibtisch TS12, 120 x 80 cm, Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, T-Fuß-Gestell, schwarz mit Hammerschlageffe kt, Arbeitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , vertikale Kabelführung im 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVTS12/3
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together