IGMF 30345 NÄHERUNGSSCHALTER Technische Daten: 1. Schaltabstand s n : 10 mm bündig 2. Hysterese : max. 0,1 s n 3. Schaltausgang : 2-Leiter, Schliesser (NO) 4. Betriebsspannung : 15..33 VDC incl. Welligkeit 5. Schaltstrom : max.100mA 120°C 6. Stromau 1 * 1 ST
Catalog # EGEES30345
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together