ContactUsLinkComponent
LNZ 450 GR-S LUFTSTROMWÄCHTER Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 2 AC/ 2 DC Schaltleitung max. 500 VA/60 W Umgebungstemperatur [°C] -20...+70 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Tempe 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11105
LNZ 450 GR-S LUFTSTROMWÄCHTER Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 2 AC/ 2 DC Schaltleitung max. 500 VA/60 W Umgebungstemperatur [°C] -20...+70 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Tempe 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11105
Frequently Bought Together