STK 421 KH-A4 STRÖMUNGSWÄCHTER, G1/2 Strömungswächter Typ STK 421 KH-A4 Ausführung: G ½, Länge mit Gewinde 31mm, Gesamtlänge 46mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…150, Öl 3…300 Mediumtemperatur °C: +10…+120 Temperaturgradient K/min: 250 Bereitschaft 1 * 1 ST
EGEEP10436
Frequently Bought Together