ContactUsLinkComponent
SN 450/1-A4-GR KOMPAKTGERÄT Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 A AC/4 A DC Schaltleitung max. 1000 VA/ 1 * 1 ST
  EGEEP11078
SN 450/1-A4-GR KOMPAKTGERÄT Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 A AC/4 A DC Schaltleitung max. 1000 VA/ 1 * 1 ST
  EGEEP11078
Frequently Bought Together