STS 101 S EX-STRÖMUNGSWÄCHTER Strömungswächter Typ STS 101S Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…100 / Öl 3…200 Gewinde: G 1/4 Abmessung: Sensorlänge mit Gewinde 25mm, Sensorlänge gesamt 49mm Mediumtemperatur (°C): -20…+60 Zone: 0 Ex-Zeichen: II 1/2 G 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11164
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together