ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät CO 30/60Clip Extreme 24 Mit 2 Jahren Lebensdauer. Display mit Restlebensdauer-Anzeige. Wasserdicht und stoßfest im Gummischutzgehäuse eingebaut. Messgas: CO Voreingestellte Alarmgrenzen: LOW: 30 / HIGH: 60 ppm 2 Jahre Garantie Norm: Zula 1 * 1 ST
Catalog # BWTEGA24XT-M3060
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät CO 30/60Clip Extreme 24 Mit 2 Jahren Lebensdauer. Display mit Restlebensdauer-Anzeige. Wasserdicht und stoßfest im Gummischutzgehäuse eingebaut. Messgas: CO Voreingestellte Alarmgrenzen: LOW: 30 / HIGH: 60 ppm 2 Jahre Garantie Norm: Zula 1 * 1 ST
Catalog # BWTEGA24XT-M3060
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together