ContactUsLinkComponent
Gefahrstoff-Filteraufsatz für Schränke nach EN14470-1 Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL7035 Gewicht: 10 kg FUNKTION: Die Abluft des Schrankes wird durch den integrierten Aktivkohlefilter von Kohlenwasserstoffdämpfen gerreinigt und kann somi 1 * 1 ST
Catalog # LACOB80-2880-A
Gefahrstoff-Filteraufsatz für Schränke nach EN14470-1 Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL7035 Gewicht: 10 kg FUNKTION: Die Abluft des Schrankes wird durch den integrierten Aktivkohlefilter von Kohlenwasserstoffdämpfen gerreinigt und kann somi 1 * 1 ST
Catalog # LACOB80-2880-A
Frequently Bought Together