Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 1 kg
  SIAL63559-1KG
 :   Merck
D-(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
  SIAL63559-1KG
 :  Merck
 :  69-65-8
D-(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  69-65-8
248,00 €
1 * 1 kg
 :  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  •  :69-65-8
  •  :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  •  :MFCD00064287
  •  :182.17 g/mol
  •  :13,05769
  •  :290…295 °C (4 hPa)
  •  :164…169 °C
  •  :1.49 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-711-8
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 kg