ContactUsLinkComponent
Tubing, PEEK, 360 um OD x 75 um ID, orange solid, 3 m/pkg 1 * 3 m
Catalog # JOURJR-T-3775-M3
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Tubing, PEEK, 360 um OD x 75 um ID, orange solid, 3 m/pkg 1 * 3 m
Catalog # JOURJR-T-3775-M3
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Frequently Bought Together