Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Glass bottle, 25 mL
  SIAL398241-25ML
 :   Merck
Cyclohexanone, Sigma-Aldrich®
  SIAL398241-25ML
 :  Merck
 :  108-94-1
Cyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Glass bottle, 25 mL
 :  108-94-1
45,50 €
1 * 25 mL
 :  Pimelic Ketone
  •  :108-94-1
  •  :C₆H₁₀(=O)
  •  :MFCD00001625
  •  :98.14 g/mol
  •  :13,02755
  •  :155.6 °C (1013 hPa)
  •  :–31 °C
  •  :0.9478 g/cm³ (20 °C)
  •  :43 °C
  •  :1915
  •  :3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  •  :Ambient
  •  :203-631-1
  •  :01-2119453616-35
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    25 mL