Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz
20 kg
  ROTH4651.7
 :   Roth Carl
Quartz
  ROTH4651.7
 :  Roth Carl
 :  14808-60-7
Quartz
Quartz
20 kg
 :  14808-60-7
1 * 20 kg
 :  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  •  :14808-60-7
  •  :SiO₂
  •  :MFCD00217788
  •  :60.08 g/mol
  •  :2230 °C (1013 hPa)
  •  :1427 °C
  •  :2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :238-878-4
  • Pk:
    20 kg