ContactUsLinkComponent
Kontakt-Thermometer, Messbereich: 0 .. 250 C, Auflösung: 2 C, mit Flachstecker 1 * 1 ST
Catalog # 620-4125
Supplier:  JUCHHEIM SOLINGEN
Kontakt-Thermometer, Messbereich: 0 .. 250 C, Auflösung: 2 C, mit Flachstecker 1 * 1 ST
Catalog # 620-4125
Supplier:  JUCHHEIM SOLINGEN
Frequently Bought Together