Laborschlauch, Material: PVC armiert mit Synthetikfäden, I-Dmr: 12,2 mm, ohne Cadmium, Barium und Blei, rezeptiert in Anlehnung an d ie KTW-Empfehlung des BGA, kein Verdrillen und Verdrehen durch 4x6-fache Diagonal armierung 1 * 25 m
Catalog # 228-5113
Supplier: REHAU
Frequently Bought Together